Learn More
Metilsulfóxido, + 99,7 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225631
1 L, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Marrón a blanco
Información de descomposición >190°C
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Polvo, agujas o cristales
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+%
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1277
Agua 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metilsulfóxido, + 99,7 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >