Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10716613
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716613
5 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10716613
Marca: Thermo Scientific Acros 127790050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota 99.7%
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7%
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Agua 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458652 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number127790025,127791000,127790010,127790250,127790050
Número de loteA0466881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2024 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Número de loteA0458652 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Número de loteA0435636 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Número de loteA0455206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >