Learn More
Sulfóxido de metilo, + 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl sulfoxide |
| Punto de fusión | 18.4°C |
| Acidez | 0.04mg KOH/g max. |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Punto de ebullición | 189.0°C |
| Cantidad | 25 L |
| Temperatura de inflamación | 87°C |
| Envase | Bidón de metal |
| Forma física | Líquido a 20 °C |
| Índice de refracción | 1.4770 to 1.4800 |
| Mostrar más |