Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,8+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10041304
Sulfóxido de metilo, 99,8+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041304
1 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Código de producto. 10041304
Marca: Thermo Scientific Acros 397600010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota For HPLC
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4770 to 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25°C)
Índice Merck 153285
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461469 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number397600025,397600010
Número de loteA0461096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2024 Catalog Number397600025,397600010
Número de loteA0450739 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2024 Catalog Number397600025,397600010
Número de loteA0447519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2023 Catalog Number397600025,397600010
Número de loteA0392839 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number397600025,397600010
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfóxido de metilo, 99,8+ %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals >