Learn More
Metilsulfóxido, +99,9 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
60.90€ - 201.00€
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6OS |
Peso molecular (g/mol) | 78.13 |
Número MDL | MFCD00002089 |
Clave InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
SMILES | CS(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10187650
|
Thermo Scientific Acros
414885000 |
500 mL | Frasco de plástico EcoSafPak™ |
60.90€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10343372
|
Thermo Scientific Acros
414880010 |
1 L | Frasco de plástico |
104.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722164
|
Thermo Scientific Acros
414880025 |
2.5 L | Frasco de plástico |
201.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
metilsulfinilmetano |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Especificaciones
Methyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
Incolora | |
>190°C | |
189.0°C | |
Líquido | |
99.9+% | |
1.1 | |
0.001 meq/g max. | |
MFCD00002089 | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
0.1% max. (Coulometric) | |
15, 3285 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.9% |
18.4°C | |
99.9 | |
100.0 | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
1.4770 to 1.4800 | |
0.01% max. | |
C2H6OS | |
(CH3)2SO | |
Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C | |
01, IV, 1277 | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
metilsulfinilmetano | |
679 | |
78.13 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
HIGROSCÓPICO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Para uso exclusivo en investigación