Learn More
Metilsulfóxido-d6, para NMR, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
100 ML
25 ml
50 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl sulfoxide-d6 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99.9 atom % D |
| Densidad | 1.1900g/mL |
| Deuterio (D) | 99,85% mín |
| Temperatura de inflamación | de 88 °C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 1,19 |
| Viscosidad | 2,4 mPa.s (20 °C) |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction