Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, con 0,03 % de TMS, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10059041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10059041 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
10190512 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
16338196 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10059041
Marca: Thermo Scientific Acros 360000500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom%D
Densidad 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03% máx. (culombimétrico)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR