Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, contiene 1 % v/v, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl sulfoxide-d6 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.9 atom % D |
Densidad | 1.1900g/mL |
Deuterio (D) | 99,85% mín |
Temperatura de inflamación | de 88 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1,19 |
Viscosidad | 2,4 mPa.s (20 °C) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466958 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 181150250,181150100,181150500 |
A0467889 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 181150250,181150100,181150500 |
A0465186 | Certificado de análisis | 02/09/2024 | 181150250,181150100,181150500 |
A0460270 | Certificado de análisis | 26/03/2024 | 181150250,181150100,181150500 |
A0457903 | Certificado de análisis | 04/12/2023 | 181150250,181150100,181150500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl sulfoxide-d6
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metilsulfóxido d6, para RMN, contiene 1 % v/v, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido