Learn More
Metilsulfóxido d6, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10761731
7,5 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
7,5 ml
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.9 atom % D
Densidad 1,1900 g/ml
Deuterio (D) 99,85 % min.
Temperatura de inflamación 88 °C
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 7,5 ml
CAS 2206-27-1
Punto de fusión 20,2 °C
Punto de ebullición 190,0 °C
Fórmula molecular C2H6OS
Fórmula lineal (CD3)2SO
Número MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
Peso molecular (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Show More Show Less
Product Identifier
  • Methyl sulfoxide-d6
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Metilsulfóxido d6, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,9 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.