Learn More
Éter metil terbutílico, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10154953 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154953 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10263960 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10376330 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10131960 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 LT
10428990 25 L Recipiente de metal 25 LT
5 options
Código de producto. 10154953
Marca: Fisher Chemical M/4494/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
C5H12O, número CAS-1634-04-4, éter de t-butilo de metilo, 2-metil-2-metoxipropano, éter de terbutilo de metilo, propano, 2-metoxi-2-metilo, éter de metil-t-butilo, mtbe, éter terciario-butilo de metilo, éter de terbutilo de metilo, éter de metilo de tert-butilo, éter de metilo de t-butilo, 5 l, 54 °C, CHEBI:27642, incoloro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL 8812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Punto de fusión -110°C
Color Incolora
Punto de ebullición 54°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Presión de vapor 268mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.