Learn More
Éter metil terbutílico, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10376330
2.5 l, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
C5H12O, número CAS-1634-04-4, éter de t-butilo de metilo, 2-metil-2-metoxipropano, éter de terbutilo de metilo, propano, 2-metoxi-2-metilo, éter de metil-t-butilo, mtbe, éter terciario-butilo de metilo, éter de terbutilo de metilo, éter de metilo de tert-butilo, éter de metilo de t-butilo, 5 l, 54 °C, CHEBI:27642, incoloro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL 8812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo éter metil terbutílico, propano, 2-metoxi-2-metil, 2-metil-2-metoxipropano, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Especificaciones
Punto de fusión -110 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 54 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 l
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15 g/mol
Presión de vapor 268 mbar a 20 °C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl methyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Título del producto
Éter metil terbutílico, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ >