Learn More
Éter metil terbutílico, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Descripción
C5H12O, número CAS-1634-04-4, éter de t-butilo de metilo, 2-metil-2-metoxipropano, éter de terbutilo de metilo, propano, 2-metoxi-2-metilo, éter de metil-t-butilo, mtbe, éter terciario-butilo de metilo, éter de terbutilo de metilo, éter de metilo de tert-butilo, éter de metilo de t-butilo, 5 l, 54 °C, CHEBI:27642, incoloro
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -110°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 54°C |
Envase | Recipiente de metal |
Cantidad | 25 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15g/mol |
Presión de vapor | 268mbar at 20°C |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- tert-Butyl methyl ether
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Título del producto
Éter metil terbutílico, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido