Learn More
Terc-Butilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terbutilacetato de metilo es un disolvente oxigenado utilizado solo o en mezclas para recubrimientos, limpieza industrial y tratamiento de superficies. Se utiliza como intermedio para la fabricación de productos farmacéuticos, saborizantes sintéticos y otros productos orgánicos.
El terbutilacetato de metilo es un disolvente oxigenado utilizado solo o en mezclas para recubrimientos, limpieza industrial y tratamiento de superficies. Se utiliza como intermedio para la fabricación de productos farmacéuticos, saborizantes sintéticos y otros productos orgánicos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl tert-butylacetate |
CAS | 10250-48-3 |
Punto de ebullición | 126°C to 128°C |
Temperatura de inflamación | 24°C (75°F) |
Fórmula molecular | C7H14O2 |
Índice de refracción | 1.3995 |
Número MDL | MFCD00043646 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1747895 |