Learn More
Metil tiazol-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl thiazole-2-carboxylate |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.16 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Sólido |