Learn More
Metilvinilcetona, estabilizada ca 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl vinyl ketone |
Color | Marrón a incoloro |
Densidad | 0.8640 g/mL |
Punto de ebullición | 80.0°C |
Temperatura de inflamación | -7°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ca. 95% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | H2C=CHCOCH3 |
Índice de refracción | 1.4100 to 1.4120 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0393754 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0396192 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0408713 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0410305 | Certificado de análisis | 02/10/2021 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0414262 | Certificado de análisis | 30/07/2021 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
Seguridad y manipulación
- Methyl vinyl ketone, stabilized
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.