Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de metilo 2B
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
Methyl violet 2B is a biological stain that is commonly used at a pH between 0 and 1.6. It is certified for use in Flemming triple stain with iodine for chromosomes; Newton?s crystal violet-iodine technique for chromatin and nucleoli; Lieb?s amyloid stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El violeta de metilo 2B es una tinción biológica que se usa comúnmente a un pH entre 0 y 1,6. Está certificada para su uso en la tinción triple Flemming con yodo para los cromosomas; técnica de yodo y violeta de Newton para la cromatina y los nucléolos; tinción amiloide de Lieb.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: pH 0,0 (amarillo) a pH 1,6 (azul)
El violeta de metilo 2B es una tinción biológica que se usa comúnmente a un pH entre 0 y 1,6. Está certificada para su uso en la tinción triple Flemming con yodo para los cromosomas; técnica de yodo y violeta de Newton para la cromatina y los nucléolos; tinción amiloide de Lieb.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: pH 0,0 (amarillo) a pH 1,6 (azul)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Violet 2B |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.96 |
Olor | Odorless |
Cantidad | 50 g |