Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de metilo 2B, puro, grado indicador
Catalog Number p-169256
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
8004-87-3
C24H28ClN3
MFCD00012568
Basic Violet 1, C.I. 42535
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Methyl violet 2B
Punto de fusión 137.0°C
Índice de absorción 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.95
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 75% min. (on dry substance)
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.