Learn More
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Indicator Grade, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10436880
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Código de producto. 10436880
25 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Código de producto. 10436880
Marca: Fisher Chemical M/5370/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 548-62-9
Fórmula molecular C25H30ClN3
Peso molecular (g/mol) 407.986
Número MDL 11750
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Punto de fusión 215°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 2.5 to 3.5
Cantidad 25 g
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Título del producto
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >