Learn More
Metilamina, solución acuosa al 40 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -38°C |
Punto de ebullición | 49°C |
Cantidad | 1000 mL |
Forma física | Líquido |