Learn More
Metilamina, extra puro, solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10687282 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Unit Size:
1 LT
10 LT
2.50 LT
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687282
Brand: Thermo Scientific Acros 126230010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-89-5
Fórmula molecular CH5N
Peso molecular (g/mol) 31.06
Clave InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metanamina
SMILES CN
Specifications
Nombre del producto químico o material Methylamine
Punto de fusión -38.0°C
Densidad 0.9000 g/mL
Punto de ebullición 48.0°C
Temperatura de inflamación -15°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NH2
Índice de refracción 1.3650 to 1.3700
Cantidad 1 L
Beilstein 04, 32
Índice Merck 15, 6088
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.06
Grado Extra puro
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylamine, 40 wt% solution in water
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.