Learn More
Metilciclohexano, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
39.60€ - 215.07€
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ciclohexano, metilo, hexahidrotolueno, ciclohexilmetano, hexahidruro de tolueno, hexahidroxitolueno, sextona b, tolueno, hexahidro, ciclohexano de metilo, metilciclohexano, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10091200
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
126580010
1 l Frasco de vidrio
39.60€
1 litro
10031180
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
126580025
2.5 L Frasco de vidrio
75.58€
2.50 litro
10225621
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
126580050
5 L Tambor de plástico
129.65€
5 litros
10367701
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
126580100
10 L Tambor de plástico
215.07€
10 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
108-87-2
98.19
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
7962
CC1CCCCC1
C7H14
MFCD00001497
ciclohexano, metilo, hexahidrotolueno, ciclohexilmetano, hexahidruro de tolueno, hexahidroxitolueno, sextona b, tolueno, hexahidro, ciclohexano de metilo, metilciclohexano, methylcyclohexan
metilciclohexano
Especificaciones
Metilciclohexano
108-87-2
0.7700g/mL
−3 °C
98.5% min. (GC)
C6H11CH3
MFCD00001497
15, 6118
ciclohexano, metilo, hexahidrotolueno, ciclohexilmetano, hexahidruro de tolueno, hexahidroxitolueno, sextona b, tolueno, hexahidro, ciclohexano de metilo, metilciclohexano, methylcyclohexan
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
metilciclohexano
7962
99 %
Líquido
99%
-126.3 °C
101.0°C
Auténtico
C7H14
De 1.4210 a 1.4230
05, 29
0.77
Solubilidad en agua: 0.1 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en acetona, benceno, tetracloruro de carbono, éter, etanol
CC1CCCCC1
98.19
98.19
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H: Puede causar somnolencia o vértigos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico. NO inducir el vómito. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS: Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-624-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV6125000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Methylcyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.