Learn More
Metilciclohexano, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225621
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -126.3°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Temperatura de inflamación −3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C6H11CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 5 L
Beilstein 05, 29
Índice Merck 15, 6118
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,ether,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido