Learn More
Metilciclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453067
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11453067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16057.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
El metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como material de partida para la síntesis de tolueno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como un material de partida para la síntesis de tolueno
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126°C
Densidad 0.771
Punto de ebullición 101°C
Temperatura de inflamación −4°C (−25°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 500 mL
Número UN UN2296
Beilstein 505972
Índice Merck 14,6047
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylcyclohexane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylcyclohexane
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.