Learn More
Metilciclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
El metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como material de partida para la síntesis de tolueno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como un material de partida para la síntesis de tolueno
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
el metilciclohexano se utiliza como disolvente y reactivo en la síntesis orgánica y la química polimérica. Es un componente del combustible para aviones y también se utiliza como líquido corrector en determinados productos de consumo. Actúa como un material de partida para la síntesis de tolueno
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylcyclohexane |
Punto de fusión | -126°C |
Densidad | 0.771 |
Punto de ebullición | 101°C |
Temperatura de inflamación | −4°C (−25°F) |
Índice de refracción | 1.423 |
Cantidad | 2500 mL |
Número UN | UN2296 |
Beilstein | 505972 |
Índice Merck | 14,6047 |