Learn More
Metilo3-amino-4-(isopropilsulfonil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304722
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 10304722
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM01952EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175201-72-6
Fórmula molecular C9H13NO4S2
Peso molecular (g/mol) 263.33
Número MDL MFCD00067930
Clave InChI LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2778568
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-propan-2-ilsulfoniltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.34
Porcentaje de pureza 97%