Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de azul de metileno, puro
Código de producto. 10740102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10740102
Marca: Thermo Scientific Chemicals 414255000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122965-43-9
Fórmula molecular C16H18ClN3S
Peso molecular (g/mol) 319.85
Número MDL MFCD00150006
Clave InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue hydrate
Punto de fusión 100.0°C to 110.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85
Pérdida por secado 22% max.
Porcentaje de pureza ≥70% (TiCl3-titration)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino fino