Learn More
Cloruro de metileno (conservante de penteno), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este disolvente se utiliza a menudo en procedimientos de síntesis automatizados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylene Chloride |
Punto de fusión | -97°C |
Nombre de nota | Pentene Preservative |
Absorbancia | 1 max. at 233nm, 0.12 max. at 240nm, 0.01 max. at 254nm |
CAS | 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2 |
Color | Incolora |
Densidad | 1.33g/cm³ |
Punto de ebullición | 39°C |
Cantidad | 4 L |
Identificación | Pass Test |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Methylene Chloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.