Learn More
Metilglioxal, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474781 Tienda MP Biomedicals Productos
25 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
CAS 78-98-8
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00006960
Clave InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
Nombre IUPAC 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylglyoxal
Nombre de nota Molecular biology
Color Incolora
Densidad 1.17g/mL
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylglyoxal, 40% Aqueous Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylglyoxal
Título del producto
Metilglioxal, MP Biomedicals™ >