Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10654293 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10187532 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10654293
Marca: Thermo Scientific Acros 377381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-16-1 , 109-99-9
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
SMILES C[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
Color Marrón-gris a marrón-morado
Nombre de nota 1M Solution in THF
Fórmula lineal CH3MgBr
Concentración 0.95 to 1.20M
Densidad 1.0000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.24
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.