Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución de 3,2 M en 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395811
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-16-1, 96-47-9
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 800 mL
Fórmula lineal CH3MgBr
Temperatura de inflamación −11°C
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 34 to 36%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.