Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución 3M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10434862
Bromuro de metilmagnesio, solución 3M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434862
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10434862
Marca: Thermo Scientific Acros 183541000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-16-1, 60-29-7
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 3M Solution in Diethyl Ether
Fórmula lineal CH3MgBr
Concentración 2.85 to 3.20M
Densidad 1.0350g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.26
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.035
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −40°C
Forma física Solución, puede precipitar y desarrollar un poco de turbidez
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465955 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/09/2024 Catalog Number183548000,183541000
Número de loteA0456088 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number183548000,183541000
Número de loteA0451151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number183548000,183541000
Número de loteA0401368 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number183548000,183541000
Número de loteA0413894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number183548000,183541000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Bromuro de metilmagnesio, solución 3M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt