Learn More
Cloruro de metilmagnesio, 3 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mol
11 mol
Tamaño de la unidad:
0.25 mol
1 mol
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylmagnesium chloride |
| Color | Marrón a verde |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 0.25 mol |
| Fórmula lineal | CH3MgCl |
| Número UN | UN3399 |
| Beilstein | 3587199 |
| Temperatura de inflamación | −17°C (1°F) |
| Información de solubilidad | Insoluble in hydrocarbons |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.81 |
| Mostrar más |