Learn More
Yoduro de metilmagnesio, solución 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10632445
800 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-64-6, 60-29-7
Fórmula molecular CH3IMg
Peso molecular (g/mol) 166.24
Número MDL MFCD00001026
Clave InChI AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium iodide, magnesium, iodomethyl, methylmagnesiumiodide, methyl magnesium iodide, iodomethylmagnesium, methylmagnesium iodide solution, 3.0 m in diethyl ether, memgi, ch3mgi, methyl-magnesium iodide
PubChem CID 101907
Nombre IUPAC magnesio; carbanida; bromuro
SMILES C[Mg]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium iodide
Densidad 1.2600g/mL
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3MgI
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 1.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.24
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylmagnesium iodide, 3M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de metilmagnesio, solución 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >