Learn More
Tocris Bioscience™ Methylmalonate
Succinate dehydrogenase inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 4979/50
Código de producto. 18784857
  • 79.00€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Methylmalonate is an intracellularly produced malonate, a reversible succinate dehydrogenase inhibitor used to generate Huntington's disease models. Induces apoptotic cell death in striatal neurons.
Especificaciones
Especificaciones
>98%
Methylmalonate
Methylmalonate
50 mg
118.09
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación