Learn More
Hidróxido de metilmercurio(II), 1 M en H2O, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylmercury(II) hydroxide |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula lineal | CH3HgOH |
| Número UN | UN2024 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.63 |