Learn More
Metiltriclorosilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905801
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-79-6
Fórmula molecular CH3Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 149.48
Clave InChI JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
Nombre IUPAC tricloro(metil)silano
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltrichlorosilane
Punto de fusión -77.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 66.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SiCl3
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 2.5 L
Fieser 11,553; 12,527
Gravedad específica 1.27
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.48
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.