Learn More
Metolazona, Fisher BioReagents
Código de producto. p-27197
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 10728705
Marca: Fisher BioReagents BP266725
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La metolazona es un antihipertensivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17560-51-9
Fórmula molecular C16H16ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 365.83
Número MDL MFCD00069304
Clave InChI AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMILES CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolazone
Punto de fusión 248°C
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 25 mg
Índice Merck 15, 6224
Nombre IUPAC 7-cloro-2-metil-3-(2-metilfenil)-4-oxo-1,2-dihidroquinazolina-6-sulfonamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.8
Forma física Polvo/Sólido