Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Metric XD
La exclusiva pala de microfibra es totalmente lavable. Incluye SmartecAir™ para mantener los pies secos y frescos. La puntera protectora evita las manchas y es resistente a los lubricantes y a la grasa. La suela se ha diseñado para su uso en suelos de baldosas duras y otros suelos fáciles de limpiar utilizados en entornos de alta tecnología y salas limpias.
Marca:  Emma Safety Footwear MM50756037
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938621
Descripción
Descripción
  • S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
  • Estructura de microfibra
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
Metric XD
Microfibra
37