Learn More
Metro™ Estante volado de acero inoxidable de altas prestaciones Super Erecta™
Código de producto. 15906561
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
54 pulg
60 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Material unitSize
15906561 60 pulg Acero inoxidable cada uno
15986551 54 pulg Acero inoxidable cada uno
15976551 54 pulg Chrome cada uno
15996551 60 pulg Chrome cada uno
4 options
Código de producto. 15906561
Marca: Metro™ 1260CHS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Heavy duty stainless steel cantilever shelf is a handy and easy way to expand shelving space in Metro™ Super Erecta™ systems.
  • El diseño de la alfombra contra caídas crea un saliente de retención alrededor del estante profundo completo
  • Para uso con estantes Super Erecta™ o HD Super™
  • Anchura: 12 pulg
Información de órdenes
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Especificaciones
Tipo de producto Wire Shelf
Dimensiones (L x An) 60 x 12 in. (152,4 x 30,48 cm)
Para utilizar con (equipo) HD Super™
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 12 pulg
Anchura (métrico) 30,48 cm
Material Acero inoxidable