Learn More
Metro™ Estante volado de acero inoxidable de altas prestaciones Super Erecta™
Descripción
- El diseño de la alfombra contra caídas crea un saliente de retención alrededor del estante profundo completo
- Para uso con estantes Super Erecta™ o HD Super™
- Anchura: 12 pulg
Información de órdenes
Order rear posts that are taller than front posts to accommodate this type of shelf.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wire Shelf |
| Dimensiones (L x An) | 54 x 12 in. (137,1 x 30,48 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | HD Super™ |
| Longitud (imperial) | 54 pulg |
| Longitud (métrico) | 137,1 cm |
| Anchura (imperial) | 12 pulg |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Material | Chrome |