Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Top-Track de doble profundidad
Conecta unidades intermedias en sistemas de doble profundidad y a los conjunto de guías superiores
1055.00€ - 1075.00€
Especificaciones
Acabado | Cromo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
Incluye | Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) |
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Material | Acero |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (imperial) del estante | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15947151
|
Metro™
LTTA18C |
18 pulg | 18 pulg | 18 lb |
1055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15957151
|
Metro™
LTTA21C |
21 pulg | 21 pulg | 20 lb |
1065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15967151
|
Metro™
LTTA24C |
24 pulg | 24 pulg | 22 lb |
1075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
- Chrome-plated finish
- Kit includes connecting hardware
Información de órdenes
One kit is required for intermediate units connected end-to-end. Shelves are sold separately.
Especificaciones
Cromo | |
Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas) | |
Acero |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | |
Kit de unidad intermedia estacionaria |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Top-Track de doble profundidad