Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, fija
Mantener todo en orden en un laboratorio es importante para todo el personal. La mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable Metro HD Super es fija y cuenta con una base abierta que la hace fácil de limpiar. Su superficie estable y su construcción de base la convierten en una opción adecuada para casi cualquier laboratorio.
Marca:  Metro™ WT366US
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967331
  • 2035.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 y 86,4 cm sin uniones y con bordes redondeados
  • La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
  • Los postes con pies ajustables compensan las irregularidades leves del suelo
  • Pie de nivelación en cada poste
Información de órdenes
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Especificaciones
Especificaciones
Mesa fija
NSF
Ideal para laboratorio
86,4 cm
60 in
104 lb
36 in
Acero inoxidable
Se abre con pasamanos laterales y traseros
60 × 36 × 34 pulg (152,4 × 91,4 × 86,4 cm)
34 in
Bastidor en 3 lados de la parte inferior (acero inox.)
91,4 cm
47 kg
91,4 cm