Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta esterilizable en autoclave
Mantenga su carro de laboratorio limpio. La cubierta del carro de laboratorio Metro tiene el tamaño adecuado para los carros de laboratorio esterilizables en autoclave de Metro.
Marca:  Metro™ LC1824AC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705699
  • 738.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Calificados para aproximadamente 70 ciclos por cubierta
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blue
Carro de laboratorio de 45,72 cm (18 pulg) (An)
85,1 cm
66 cm
50,8 cm
Cubierta del carro
26 × 20 × 33,5 pulg (66 × 50,8 × 85,1 cm)
33,5 in
26 in
20 in