Learn More
Metro™ Accesorio de carro de laboratorio, cubierta de vinilo
Protege el contenido del estante del polvo y otros contaminantes atmosféricos con una cubierta de vinilo de carro de laboratorio Metro
Brand: Metro™ GWCVC41
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Construcción de vinilo con cierres de velcro
- La cubierta transparente permite un fácil acceso visual; la cubierta azul proporciona una ligera obstrucción
- Admite estantes de 45,7 x 91,4 cm
Specifications
Cubierta del carro | |
36 × 18 × 35 pulg (91,4 × 45,7 × 88,9 cm) | |
88,9 cm | |
91,4 cm | |
Corto | |
45,7 cm |
Transparente | |
35 in | |
36 in | |
Vinilo | |
18 in |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction