Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Combine la longitud y el color con la encimera seleccionada
Marca:  Metro™ LT60BSB
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907051
  • 190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 10,2 cm de alto
  • Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
Especificaciones
Backsplash
4 in
57,75 in
Negro
10,2 cm
146,6 cm