Learn More
Metro™ Carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i
Almacene o mueva su material de vidrio por el laboratorio con confianza. El carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i es un carro de nivel 2 con protección de producto antimicrobiano Microban integrada que le permite configurar su disposición, asegurando que el almacenamiento y el movimiento no interrumpen su día de trabajo.
Marca:  Metro™ GWTX3-2
Detalles adicionales : Peso : 37.01600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956931
  • 1885.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño modular ofrece la máxima flexibilidad. Los polímeros reforzados proporcionan una resistencia superior de hasta 362,87 kg (800 lb) por estante.
  • A prueba de corrosión, adecuado para condiciones húmedas
  • Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
  • Los estantes se limpian fácilmente y tienen un borde de retención que contiene goteos y derrames
  • Las soluciones de instrumental de vidrio con capacidad para dos y cuatro cestillos se ofrecen en un espacio de 457 x 914 mm.
  • El estante inferior sólido MetroMax proporciona retención de derrames y puede extraerse del marco de la estantería para facilitar la limpieza
  • Amplia gama de accesorios disponibles por separado, incluidas las ruedas de polímero para una máxima resistencia a la corrosión y un rendimiento superior
Información de órdenes
Ruedas no incluidas (las ruedas Metro de la serie 5PC se recomiendan para un rendimiento superior)
Especificaciones
Especificaciones
Carro para instrumental de vidrio
36 × 18 × 6 pulg (91,4 × 45,7 × 15,2 cm)
60 in
Estante inferior sólido MetroMax i
91,4 cm
362,8 kg
18 in
Unidad de kit de 4 cajas de almacenamiento
Transporte del instrumental de vidrio
152,4 cm
36 in
800 lb
Polímero
45,7 cm