Learn More
Metro™ Carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i
Almacene o mueva su material de vidrio por el laboratorio con confianza. El carro para instrumental de vidrio con cesto MetroMax i es un carro de nivel 2 con protección de producto antimicrobiano Microban integrada que le permite configurar su disposición, asegurando que el almacenamiento y el movimiento no interrumpen su día de trabajo.
Marca: Metro™ GWBX3-2
Detalles adicionales : Peso : 30.12000kg
Descripción
El diseño modular ofrece la máxima flexibilidad. Los polímeros reforzados proporcionan una resistencia superior de hasta 362,87 kg (800 lb) por estante.
- A prueba de corrosión, adecuado para condiciones húmedas
- Garantía de por vida contra el óxido y la corrosión
- Los estantes se limpian fácilmente y tienen un borde de retención que contiene goteos y derrames
- Las soluciones de instrumental de vidrio con capacidad para dos y cuatro cestillos se ofrecen en un espacio de 457 x 914 mm.
- El estante inferior sólido MetroMax proporciona retención de derrames y puede extraerse del marco de la estantería para facilitar la limpieza
- Amplia gama de accesorios disponibles por separado, incluidas las ruedas de polímero para una máxima resistencia a la corrosión y un rendimiento superior
Información de órdenes
Ruedas no incluidas (las ruedas Metro de la serie 5PC se recomiendan para un rendimiento superior)
Especificaciones
Carro para instrumental de vidrio | |
36 × 18 × 6 pulg (91,4 × 45,7 × 15,2 cm) | |
60 in | |
Estante inferior sólido MetroMax i | |
91,4 cm | |
362,8 kg | |
18 in |
Unidad de 4 cestillos | |
Transporte del instrumental de vidrio | |
152,4 cm | |
36 in | |
800 lb | |
Polímero | |
45,7 cm |