Learn More
Metro™ Accesorio de mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, cajones
El cajón de mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ está disponible en una variedad de tamaños para proporcionar espacio adicional y funcionalidad en su configuración de almacenamiento.
316.00€ - 555.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para mesas de trabajo de laboratorio de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm (30, 36, 48 y 60 pulg) |
---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Fondo (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15917061
|
Metro™
LTD3L |
3 in | 7,6 cm | Cajón de bloqueo |
454.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15907061
|
Metro™
LTD3 |
3 in | 7,6 cm | Cajón |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15927061
|
Metro™
LTD6 |
6 in | 15,2 cm | Cajón |
413.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937061
|
Metro™
LTD6L |
6 in | 15,2 cm | Cajón de bloqueo |
555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Los cajones encajan en mesas con longitudes de 76; 91,4; 121,9 y 152,4 cm
- Función de bloqueo disponible
Especificaciones
Para mesas de trabajo de laboratorio de 76, 91,4, 121,9 y 152,4 cm (30, 36, 48 y 60 pulg) |