Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio MetroMax i™, parte superior inoxidable y protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados
La construcción avanzada de polímeros de la mesa de trabajo de laboratorio Metro MetroMax i™ proporciona un excelente rendimiento de resistencia a la corrosión para los entornos de laboratorio más corrosivos.
1390.00€ - 1545.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
---|---|
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 273 kg |
Anchura (imperial) | 30 in |
Anchura (métrico) | 76,2 cm |
Product Code | Brand | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Incluye | Tipo de producto | Price | Quantity & Availability | |||
15997021
|
Metro™
LT30XUS3 |
29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997031
|
Metro™
LT36XUS3 |
35,75 × 30 × 39,5 pulg (90,8 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997041
|
Metro™
LT48XUS3 |
47,75 × 30 × 39,5 pulg (121,3 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997051
|
Metro™
LT60XUS3 |
59,75 × 30 × 39,5 pulg (151,7 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados | Mesa fija |
1545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15917071
|
Metro™
LTM30XUS3 |
29,75 × 30 × 39,5 pulg (74,9 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción | Mesa móvil |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15977071
|
Metro™
LTM36XUS3 |
35,75 × 30 × 39,5 pulg (90,8 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción | Mesa móvil |
1420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15937081
|
Metro™
LTM48XUS3 |
47,75 × 30 × 39,5 pulg (121,3 × 76,2 × 100,3 cm) | Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción | Mesa móvil |
1475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15997081
|
Metro™
LTM60XUS3 |
59,75 × 30 × 35,5 pulg (151,7 × 76,2 × 90,2 cm) | Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción | Mesa móvil |
1545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- La mesa presenta superficies lisas que son fáciles de limpiar
- Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
- Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifications
Ideal para laboratorio | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb | |
30 in | |
Polímero |