Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica gris con estante Solid i
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
Marca:  Metro™ LTM48XPG3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15997071
  • 1710.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
  • Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
Mesa móvil
Ideal para laboratorio
101,6 cm
47,75 in
600 lb
30 in
Polímero
47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm)
40,5 in
Estante Solid Metro™ MetroMax i™, accesorio de adaptador
121,3 cm
273 kg
76,2 cm